Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma Prozesspumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77112-10-EUEA 15970 EUR
MFLX77112-10-EU MFLX77112-10-UK MFLX77112-10-IT
Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma Prozesspumpen, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Pumpe mit hohem Durchfluss für Prozessanwendungen - mit intuitiver Touchscreen-Bedienoberfläche und verbesserter Konnektivität.
  • Leistungsstarke Pumpe, für biopharmazeutische Prozessanwendungen im Dauerbetrieb entwickelt
  • Das Gehäuse aus Edelstahl 316 ist IP66-zertifiziert für den Einsatz in Nassumgebungen
  • 5" (12,7 cm) kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung und einen großen Betrachtungswinkel
  • Passen Sie Parameter mit einer einfachen Berührung an, selbst mit Handschuhen
  • Durch Over-the-Air-Firmware-Updates können Sie künftige Verbesserungen der Pumpenmerkmale und -funktionen voll ausnutzen
  • Zu den Konnektivitäts- und Überwachungsoptionen gehören MasterflexLive®, EtherNet/IP™, Profibus oder analoge Signale
  • Durch den dreistufigen Benutzerzugriff können Sie steuern, wer auf welcher Ebene die Pumpe bedienen darf
  • Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Betriebsprogramme speichern und abrufen, um eine schnelle Einrichtung und Umstellung zu ermöglichen
  • Betriebsmodi continuous run, „volume dispense, und time dispense – Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit in den Modi Volume und Time.
  • Druckmessungen und Alarme in Echtzeit erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und entlasten den Bediener
Diese B/T®-Pumpe bietet einen breiten Durchflussbereich von 0,65 bis 42 LPM (0,17 bis 11,1 GPM) für die Integration in Ihre Bioprozessanwendungen mit höherem Durchfluss. Der Pumpenkopf eignet sich für B/T PerfectPosition®-Pumpenschläuche der Größen B/T 87 und B/T 91 für wiederholbare und zuverlässige Leistung. Die Open-Head-Sensortechnologie stoppt den Antriebsmotor, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Der Rapid-Load®-Pumpenkopf-Okklusionsmechanismus schiebt das Okklusionsbett zur Seite, um das Laden des Schlauchs zu erleichtern und die Lebensdauer des Schlauchs zu verlängern. Der bürstenlose, wartungsfreie Motor bietet eine Genauigkeit der Geschwindigkeitsregelung von ±0,1%; Bidirektionaler Durchfluss und Selbstansaugfähigkeit ermöglichen einen reibungslosen, nahtlosen Betrieb.
Die Integrationsfunktion des Drucksensors liefert Einzelpunkt-Druckwerte in Echtzeit an die Pumpenschnittstelle. Sorgen Sie für zusätzliche Zuverlässigkeit in Ihren Prozessen, indem Sie Alarme für hohe/niedrige Sollwerte konfigurieren. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er entweder eine Warnung und/oder eine Pumpenabschaltung auslöst. Bestellen Sie das erforderliche Zubehör für eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität: Wählen Sie das MasterSense MP1-Adapterkit für Einmalanwendungen und die wiederverwendbaren Druckaufnehmer MasterSense MP30 für die wiederholte Verwendung.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs. Zur einfachen Integration in Ihren Prozess verfügt diese Pumpe außerdem über eine analoge Remote-I/O-Funktion mit entweder Strom- oder Spannungssignalen.
Diese Pumpe speichert einen benutzerdefinierten Kalibrierwert für maximale Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Die Kalibrierfunktion bestätigt visuell die optimalen Kalibriereinstellungen für die jeweilige Schlauchgröße.
Bestellinformation: Each model includes a country specific plug/cord set; choose the catalog number with desired country plug type. All units include an IEC 320 socket with a detachable standard US three prong power cable. See country plug description https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Lieferumfang: Enthält Schnellladepumpenkopf, 3 ft (1 m) Tygon® LFL B/T 91-Schlauch 06430- 91 und ein 6-ft- (1,8-m-) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Steckdose. Auslieferung mit landesspezifischem Stecker/Kabel-Set; geben Sie bei der Bestellung bitte das Zielland an.