Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX74014-02-EUEA 4310 EUR
MFLX74014-02-EU MFLX74014-12-EU MFLX74014-22-EU MFLX74014-32-EU MFLX74014-42-EU MFLX74014-52-EU MFLX74014-62-EU MFLX74014-72-EU MFLX74014-02-UK MFLX74014-12-UK MFLX74014-22-UK MFLX74014-32-UK MFLX74014-42-UK MFLX74014-52-UK MFLX74014-62-UK MFLX74014-72-UK MFLX74014-02-IT MFLX74014-12-IT MFLX74014-22-IT MFLX74014-32-IT MFLX74014-42-IT MFLX74014-52-IT MFLX74014-62-IT MFLX74014-72-IT
Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Pumpen Zahnradpumpen
Bestellen Sie das komplette Antriebs- und Pumpenkopfsystem.
  • Das grafische LC-Display zeigt vier Betriebsarten an.
  • Die Schutzklasse IP33 gewährleistet Schutz vor Spritzwasser und Staub.
  • Das System ermöglicht eine pulsationsfreie Strömung in Kombination mit dem Micropump® Kopf mit A-Anschluss.
  • Fernsteuerung über DB25-Buchse auf Antrieb
Kalibrier-, Kopier- und Dispensierfunktionen sorgen für präzises und pulsationsfreies Chargieren und Dispensieren. Die Pumpenleistung können Sie permanent einsehen. Rufen Sie Verschiebungs- und Durchflusswerte nach Pumpenkopfgröße ab.
Diese Präzisionssysteme lassen sich leicht über das intuitive mehrsprachige LC-Display in der Frontplatte bedienen oder mit dem optionalen Fußschalter 07523-92 für freihändige Ein/Aus-Steuerung. Das Gehäuse mit Schutzklasse IP33 schützt interne Komponenten vor Beschädigung.
Wartungssätze 07144-42 und 74012-52 beinhalten: Getriebe, Saugschuh, Wellendichtungen und Federn
Wartungssatz 74012-22 beinhaltet: Getriebe, Hülsen und Dichtungen.
Lieferumfang: Inklusive 6- ft (1.8-m) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Stecker. Diese Modelle werden mit landesspezifischen Stecker/Kabel-Sets ausgeliefert; geben Sie bei der Bestellung bitte das endgültige Zielland an.