Masterflex® L/S® Kompakte Antriebe mit Variabler Drehzahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77240-20-EUEA 1470 EUR
MFLX77240-20-EU MFLX77240-30-EU MFLX77240-20-UK MFLX77240-30-UK MFLX77240-20-IT MFLX77240-30-IT
Masterflex® L/S® Kompakte Antriebe mit Variabler Drehzahl, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Erleichtert das Pumpen bei niedrigen Flussraten!
  • Flussrate 0,006 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Flussrate hängt von der Pumpenkopfdrehzahl und der Schlauchgröße ab
  • Der Pumpenkopf nimmt durchgehende Schläuche für saubere Strömungswege auf
  • Das Zweikanalmodell bietet eine synchrone Strömung aus zwei separaten Kanälen; das Einkanalmodell hat die höchste Flussrate
  • Dank der automatischen Schlauchrückhaltung ist die Schlaucheinführung schnell und einfach.
  • Separate eingängige Drehzahlregelung und Vorwärts-/Aus-/Rückwärts-Schalter—Beibehaltung der Drehzahleinstellung beim Ein-/Ausschalten der Pumpe.
  • Ferngesteuertes Starten/Stoppen über Kontaktschluss an der Pumpenrückseite
Diese benutzerfreundlichen Komplettpumpen bieten einen breiten Okklusionswinkel, der einen Flüssigkeitsrückfluss bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Vorfüllen oder Entleeren des Schlauchs geschieht schnell durch Drücken des MAX-Knopfes. Selbstschmierende Rollen aus thermoplastischem Polyester sind reibungsarm und langlebig für einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Diese kompakte, stapelbare Pumpe verfügt über ein haltbares Stahlgehäuse mit einer splitterfesten Beschichtung auf Epoxidbasis. Ein weiter Verschlusswinkel verhindert den Rückfluss von Flüssigkeiten bis zum Nenndruck des Schlauches. Die MAX-Taste stellt die Pumpe auf die maximale Drehzahl zur schnellen Ansaugung oder Ausspülung des Schlauchs. Selbstschmierende Rollen aus thermoplastischem Polyester (Ertalyte®TX) sind reibungsarm und langlebig für einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer.Hinweis:Beim Zweikanal-Modell müssen Schläuche derselben Größe an beide Kanäle angeschlossen sein, um die Schlauchverbindung zu gewährleisten.
Lieferumfang: Includes L/S® Miniflex® pump head and dual-voltage (115/230 VAC) benchtop power supply with IEC320/CEE22 socket. Pump is shipped with cord/plug assembly specific to country of destination. Tubing is not included.