Masterflex®-Adapteranschlüsse, Kompression auf Innengewinde, Gerade, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
06382-57 06384-10
MFLX06382-57EA 28.8 EUR
MFLX06382-57 MFLX06384-10
Masterflex®-Adapteranschlüsse, Kompression auf Innengewinde, Gerade, Avantor®
Fittings und Verbinder
Sorgen Sie mit diesen Adaptern für eine dauerhafte Verbindung.
  • Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckverbindertyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
  • Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Diese Gewindeanschlüsse sind für die dauerhafte Installation geeignet und können mit Ihren starren Rohren für Hochdruckanwendungen verwendet werden.