Masterflex® B/T® Digitale Modulare Pumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77111-77-EUEA 10860 EUR
MFLX77111-77-EU MFLX77111-77-UK MFLX77111-77-IT
Masterflex® B/T® Digitale Modulare Pumpen, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Hohe Transfer- und Abgabevolumen.
  • Durchflussrate 0,71 bis 42 LPM mit B/T-Schlauch – die Durchflussrate hängt von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab
  • Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an – kontinuierlicher Betrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe oder Volumenabgabe
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation verfügbar – Spannung, Strom und Schließkontakt
  • Der Verschlussmechanismus des Rapid-Load®-Pumpenkopfs schiebt das Schlauchbett aus dem Weg, um das Laden des Schlauchs zu erleichtern und den Verschluss des Schlauchs zu verbessern
  • Für B/T PerfectPosition™ Pumpenschläuche der Größen B/T 87 und B/T 91
  • Der Verriegelungsschalter schaltet die Stromversorgung ab, um den Antrieb zu stoppen, wenn die Tür geöffnet wird
Dieser langlebige digitale Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ist ideal für den Transfer und die Abgabe von Flüssigkeiten in großen Mengen. Mit Durchflussraten von bis zu 42 LPM (11.1 GPM), es kann große Chargen schnell und effizient verarbeiten. Die Funktion zum Sperren/Entsperren der Tastatur hilft beim Sperren Ihrer Einstellungen und verhindert versehentliche oder unbefugte Änderungen.
Als voll ausgestatteter Spender bietet die B/T digitale modulare Pumpe einen kraftvollen, reversiblen 3/4-PS-Motor mit einfacher, intuitiver Steuerung. Verwenden Sie das Tastenfeld zum Starten, Stoppen, Vorpumpen, Umkehren, Kalibrieren und Dispensieren. Ein vierstelliges LED-Display zeigt die Durchflussrate (0,1, 1, oder 10 l/min, Lösung variiert automatisch mit der Schlauchgröße), das Abgabevolumen (0,1 bis 999 l in Stufen von 0,1 l), die Motordrehzahl, und die Kopienanzahl (1 bis 99 Wiederholungen, jeweils 100 ml bis zu über 1000 Liter) für eine automatische, wiederholte Abgabe.
Um sich einfach in Ihren Prozess zu integrieren, verfügt die Pumpe über extensive Fernsteuerungsfunktionen über ein witterungsbeständiges Fernsteuerungskabel 77300-32, separat erhältlich. Zu den Fernbetriebsfunktionen gehören Pumpenrichtung, Start/Stopp und Ansaugen über offenen Kollektor, Kontaktschluss. Dieser Antrieb speichert einen benutzerdefinierten Kalibrierwert für maximale Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Kalibrieren Sie manuell, um dies zu kompensieren, oder verwenden Sie die im nichtflüchtigen Speicher gespeicherten Nennkalibrierungen.