Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, Peroxidgehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
96400-90
MFLX96400-91EA 660 EUR
MFLX96400-91 MFLX96400-90
Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, Peroxidgehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex®-Pumpe sicher.
  • Hervorragende Biokompatibilität
  • Keine Zusatzstoffe, Weichmacher oder DOP; geruchlos und ungiftig, pilzresistent
  • Keine Geschmacksübertragung an Transportflüssigkeiten
  • Sehr gut bei niedrigen Temperaturen
  • Witterungs-, ozon-, corona- und strahlenbeständig
  • Minimale Rückstandsneigung
  • PerfectPosition™-Schlauchrückhaltemarkierungen zeigen die genaue Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf an, um die beste Leistung und Lebensdauer des Schlauchs zu gewährleisten
  • Kundenspezifisch extrudiert für Masterflex® B/T®-Pumpen und -Pumpenköpfe der Serien 77110 und 77111
  • Entwickelt für eine lange Lebensdauer in Peristaltikpumpenanwendungen