CPC®-Kappen für MPC Schnell trennbare Fittings
Lieferant: Avantor Fluid Handling
31305-91 31305-91BLK
MFLX31305-91EA 42.6 EUR
MFLX31305-91 MFLX31305-91BLK
CPC®-Kappen für MPC Schnell trennbare Fittings
Fittings und Verbinder
Reduziert Verschmutzung und schützt freiliegende Kupplungen.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Constructed of durable PVC
Schützen Sie freiliegende Einsätze von speziellen Verunreinigungen, Transport oder zum Stoppen von Flüssigkeiten in Niederdruckanwendungen. Stopfen und Kappen aus PVC sind biokompatibel und passen zu allen 1/4"- und 3/8"-Kupplungseinsätzen. Der Befestigungsring passt für Schläuche mit einem AD von bis zu 9/16" und hält die Kappen bis zur Verwendung auf den Geräten. Eine komplette Kupplung benötigt einen passende Buchse und ein Einsatz (separat zu bestellen)