CPC® Schnell trennbare Miniatur-Fittings, mit Schraubverbindungen
Lieferant: Avantor Fluid Handling
06363-74BLK 06363-75BLK
MFLX06363-74BLKEA 66.5 EUR
MFLX06363-74BLK MFLX06363-75BLK
CPC® Schnell trennbare Miniatur-Fittings, mit Schraubverbindungen
Fittings und Verbinder
Schläuche knicken nicht mehr—ermöglicht das freie Rotieren der Schläuche.
  • Kupplungen mit Schraubverbindung bieten eine zuverlässige und sichere Alternative zu Luer-Verbindungen
  • Die Schläuche können sich beim Anschließen frei drehen—was ein Abknicken der Schläuche und ein versehentliches Trennen der Verbindung verhindert
Diese CPC® Miniatur-Kupplungen mit Schnell-Trennvorrichtung können Schläuche mit 1/16“ ID aufnehmen und bieten eine sicherere Verbindung als Luer-Fittings. Fittinghälften verbinden und versiegeln mit einem Dreh. Sobald verbunden, erlaubt die Kupplung das freie Drehen der Schläuche. Für eine komplette Kupplung bestellen Sie einen Fittingkörper und einem Einsatz.