Agarose LE, molecular biology grade, Axygen®
Lieferant: Corning
AGR-LE-1001 AGR-LE-5001
AXYGAGR-LE-1001EA 1470 EUR
AXYGAGR-LE-1001 AXYGAGR-LE-5001
Agarose LE, molecular biology grade, Axygen®
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Axygen® Agarose Low Electroendosmosis (LE) ist eine hochwertige Agarose in molekularbiologischer Qualität, die für die analytische und präparative Elektrophorese von Nukleinsäuren geeignet ist.
Trennbereich: 1 bis 2,5 Kbp.