VWR®, Gewindefläschchen ND10
Lieferant: VWR Collection
548-0386AEA 286 EUR
548-0386A 548-2499A 548-0385A 548-0387A 548-3281A 548-3187A 548-1418A 548-3260A 548-1397A 548-2589A 548-2590A
VWR®, Gewindefläschchen ND10
Vials
ND10-Gewindefläschchen mit flachem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie sind mit einer Vielzahl von Polypropylensiegeln und Septenmaterialien erhältlich.
  • Hochleistungskappen/-septen
  • Gut greifbar mit Handschuhen
  • Schneller Zusammenbau
ND10-Gewindefläschchen aus Borosilikatglas Typ I mit niedrigem Metallgehalt. Fläschchen sind in brauner oder klarer Ausführung mit flachem Boden erhältlich, um die Kompatibilität mit Glas- oder Plastikeinsätzen zu gewährleisten.
Zugehörige, meistens mit montierten Septen erhältliche, Schraubkappen, wurden entwickelt, um eine Probenkontamination zu verhindern und gleichzeitig eine konsistente, sichere Abdichtung zu gewährleisten. Die Verwendung verschlossener Kappen ermöglicht die langzeitige Lagerung der Proben (Anwendungen mit Langzeitlagerung).