ESD-Sicherheitsschuhe, LEONARDO XXSG, halbhoch, S3
Lieferant: ELTEN
728711/36 728711/37 728711/38 728711/39 728711/40 728711/41 728711/42 728711/43 728711/44 728711/45 728711/46 728711/47 728711/48
ELTN728711/36EA 75.9 EUR
ELTN728711/36 ELTN728711/37 ELTN728711/38 ELTN728711/39 ELTN728711/40 ELTN728711/41 ELTN728711/42 ELTN728711/43 ELTN728711/44 ELTN728711/45 ELTN728711/46 ELTN728711/47 ELTN728711/48
ESD-Sicherheitsschuhe, LEONARDO XXSG, halbhoch, S3
Schuhe und Stiefel
Hervorragender Tragekomfort durch einen knöchelumschließenden, weich gepolsterten Schaftrand der Stabilität und Halt bietet.
  • Rindleder
  • Textilfutter für natürliche Belüftung
  • Durchgehende, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • PU/PU-Sohle WELLMAXX Safety Grip
  • Zehenschutz aus PU
  • Stahlkappe
Hervorragenden Ableitfähigkeit, der Schuh ist für Arbeiten in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet. Sohlenkern aus Infinergy® by BASF.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Bestellen