Ethidiumbromid -Lösung 0,07 %
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
A2273.0005 A2273.0015
A2273.0005EA 37.3 EUR
A2273.0005 A2273.0015
Ethidiumbromid -Lösung 0,07 %
Ethidiumbromid
Ethidium bromide solutions with a concentration of 0,7 mg/ml.
Lieferumfang: Supplied in a dropper bottle.
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8