Mehrstellen-Magnetrührer, MULTISTIRRER Digital
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F203A0179 F203A0180
VELPF203A0179EA 725 EUR
VELPF203A0179 VELPF203A0180
Mehrstellen-Magnetrührer, MULTISTIRRER Digital
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Bei den MULTISTIRRER Digital handelt es sich um Mehrstellen-Magnetrührer mit einer widerstandsfähigen Edelstahl-Deckplatte, die auch nach mehrtägigem Dauerbetrieb kalt bleibt. Auswahl an Modellen mit entweder 6 Positionen für 400 ml Becher oder 15 Positionen für 250-ml-Becher. Ideal für chemische, mikrobiologische oder biochemische Anwendungen.
  • Leistungsstarker bürstenloser Motor, der eine erstklassige Leistung im Laufe der Zeit gewährleistet
  • Synchronisiertes Rühren
  • SpeedServo™ gewährleistet eine konstante Drehzahl, auch wenn sich die Viskosität ändert
  • Helles Digitaldisplay für genaue Geschwindigkeitsüberwachung
  • Exklusiver On-Board-Timer für den unbeaufsichtigten Betrieb
  • Programme im intermittierenden Modus, die Ihren Arbeitsabläufen entsprechen
  • Einstellbarer Reversierbetrieb (zeitgesteuert)
  • Sicherheitsverriegelung, um eine mögliche Veränderung der Arbeitsbedingungen zu vermeiden
MULTISTIRRER Die digitalen Mehrstellen-Magnetrührer von VELP sind für chemische, biotechnologische, pharmazeutische, mikrobiologische und medizinische Anwendungen konzipiert, z. B. für die Züchtung von Mikroorganismen, das Auflösen von Nährstoffen und Feststoffen und das Absetzen von Schwebstoffen während der Titration.
Dank der Edelstahlplatte gewährleisten die Rührer MULTISTIRRER Digital eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische Mittel und Korrosion. Die Rührer sind für das gleichzeitige Rühren von 6 oder 15 Proben ausgelegt. Die Geräte verfügen über eine helle Oberfläche zur Visualisierung von Partikeln und Farbveränderungen sowie ein helles Digitaldisplay zur genauen Einstellung der Rührgeschwindigkeit, des Timers und des automatischen Richtungswechsels.
Abstand zwischen den Zentren der Rührposition: 100 mm (MULTISTIRRER Digital 6); 74 mm (MULTISTIRRER Digital 15)
Automatischer Richtungswechsel : 5 bis 900 s
Geschwindigkeitsintervall: 10 min⁻¹-Schritte
Zertifizierungen: Die MULTISTIRRER Digital Mehrstellen-Magnetrührer entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den weltweiten Vorschriften:
CB-Zertifikat
cNEMKOus Markierung
Zubehörinformationen:
Bestellinformation: Optionales Zubehör wie magnetische Rührstäbchen und Stecker sind erhältlich.
Lieferumfang:
Bestellen