b.safe GL 45, Tischdurchführung für Waste Pipes
Lieferant: Bohlender
R1100-12 R1100-45
BOHLR1100-12EA 162 EUR
BOHLR1100-12 BOHLR1100-45
b.safe GL 45, Tischdurchführung für Waste Pipes
Schläuche Transferschlauch
Integration von b.safe System Caps und b.safe Trichtern in Laborabzügen oder auf Arbeitstischen. Direkte Weiterleitung flüssiger Abfälle in den Kanister über b.safe Waste Tubes mit praktischer Verschraubung für Gewindeanschluss GL 25.
  • Kontermutter und silikonfreie Dichtscheibe verhindern ein Verdrehen der montierten Tischhalterung
  • Die dauerhafte Verbindung zum Arbeitsbereich per Gewinde GL 45 zur direkten Montage einer b.safe Systemkappe
  • Kompatibel mit b.safe Waste Tubes und b.safe Waste Tubes Smooth
  • Alle produktberührenden Teile sind aus ableitfähigem Kunststoff
Aus ableitfähigem PE-EX, geeignet für Platten mit einer Stärke von 10 bis 35 mm, einfache Fixierung mit selbstklebender, silikonfreier Dichtscheibe und Kontermutter. Anschluss Oberseite: Außengewinde GL 45 zur Montage entweder eines b.safe Trichters mit Schraubkappe GL 45 oder einer b.safe System Cap GL 45. Anschluss Unterseite: Außengewinde GL 25 zur direkten Verbindung mit flexiblen b.safe Waste Tubes.