T-Verbindungsschlauch für Waste Pipes, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1194-01 R1194-02
BOHLR1194-01EA 196 EUR
BOHLR1194-01 BOHLR1194-02
T-Verbindungsschlauch für Waste Pipes, b.safe
Fittings und Verbinder
T-Verbindungsstück aus ableitfähigem PE-EX
Seitliche Anschlüsse mit Überwurfmutter und Klemmring zum Einstecken und Klemmen von b.safe Waste Pipes mit Außen-Ø 32 mm. Mittlerer Anschluss Außengewinde GL 45 zur Montage von z. B. b.safe Waste Tubes.