ESD-Sicherheits-Stiefeletten, Schnürsystem, Marten XXSports Pro Mid
Lieferant: ELTEN
768131/35 768131/36 768131/37 768131/38 768131/39 768131/40 768131/41 768131/42 768131/43 768131/44 768131/45 768131/46 768131/47 768131/48
ELTN768131/35EA 95.9 EUR
ELTN768131/35 ELTN768131/36 ELTN768131/37 ELTN768131/38 ELTN768131/39 ELTN768131/40 ELTN768131/41 ELTN768131/42 ELTN768131/43 ELTN768131/44 ELTN768131/45 ELTN768131/46 ELTN768131/47 ELTN768131/48
ESD-Sicherheits-Stiefeletten, Schnürsystem, Marten XXSports Pro Mid
Schuhe und Stiefel
Dank seiner hervorragenden Ableitfähigkeit ist der Schuh für Arbeiten in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet.
  • Durchgehende, gepolsterte Lasche
  • TPU/PU Sohle, WELLMAXX SPORTS
  • TPU-Schutzkappe
  • Stahlkappe
  • Lederfrei
Konstruktion aus hydrophober Mikrofaser/hydrophobem Textilmaterial mit Textilfutter für eine natürliche Belüftung. Ganzflächige Einlegesohle, SPORTIVE ESD. Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle. Sohlenkern aus Infinergy® by BASF.
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S3 SRA, Form B.