Elmasonic Select Ultraschallbäder
Lieferant: ELMA SCHMIDBAUER
1106668 1106989 1106990 1106991 1108777 1109445 1106994-001 1106995-001 1108777-001 1108778-001 1109445-001 1109446-001 1106668-001 1106853-001 1106989-001 1106990-001 1106991-001 1106992-001 1106993-001
ELMA1106668EA 995 EUR
ELMA1106668 ELMA1106989 ELMA1106990 ELMA1106991 ELMA1108777 ELMA1109445 ELMA1106994-001 ELMA1106995-001 ELMA1108777-001 ELMA1108778-001 ELMA1109445-001 ELMA1109446-001 ELMA1106668-001 ELMA1106853-001 ELMA1106989-001 ELMA1106990-001 ELMA1106991-001 ELMA1106992-001 ELMA1106993-001
Elmasonic Select Ultraschallbäder
Ultraschallbäder
Leistungsstark und individuell – die vielseitigen Elmasonic-Geräte der Select-Serie für die Ultraschallreinigung sind mit einer Ultraschallfrequenz von 37 kHz, 5 Ultraschallmodi, der Möglichkeit, bis zu 4 Reinigungsprogramme zu speichern, einer Heizung und Tankvolumen von 3 bis 90 Litern ausgestattet (Modell Select 60 und größer verfügen über einen Ablass).
  • Einstellbare Reinigungsprogramme
  • Speicher für 4 individuelle Reinigungsprogramme
  • Der Reinigungsprozess im Ultraschallreinigungsgerät ist für reproduzierbare Ergebnisse abrufbar
  • Schneller Wechsel zwischen bevorzugten Programmen
  • Der Auto-Entgasungsmodus entfernt Luftblasen in der Reinigungsflüssigkeit und sorgt so für bessere Reinigungsergebnisse. Für temperaturempfindliche Teile oder Prozesse lässt sich die Grenztemperatur individuell einstellen und die Anzeige auf °C / °F umstellen
Select-Geräte verfügen über 5 Ultraschallmodi für beste Reinigungsergebnisse und einfache Probenvorbereitung:
Dynamisch: Kombiniert die Ultraschallmodi Puls und Sweep für eine höhere Gesamtreinigungsleistung.
Impuls: Entfernt selbst hartnäckige Verunreinigungen durch eine pulsierende Schallfeldverteilung.
Verteilen: Gleichmäßige Verteilung der Ultraschallleistung für die meisten Reinigungsaufgaben.
Eco: Für schonende Reinigung bei leisem Betrieb und für eine längere Lebensdauer des Ultraschallreinigungsgeräts.
Entgasen: Schnelle Entgasung frisch zubereiteter Reinigungslösungen und (HPLC-)Proben.
Die Modelle verfügen über ein übersichtliches, leicht ablesbares Display mit allen relevanten Parametern wie verbleibender Reinigungszeit und Soll-/Ist-Temperatur für eine präzise Einstellung. Der Benutzer wird stets über den Betriebszustand des Geräts informiert – durch klare Symbole, z. B. für Reinigungsende oder Übertemperatur, sowie akustische und visuelle Rückmeldung.
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferung mit Abdeckung.