ESD Sicherheitsschuhe, BOA® Fit System, S3, jo_Swift BOA® Low
Lieferant: ELTEN
12081/36 12081/37 12081/38 12081/39 12081/40 12081/41 12081/42 12081/43 12081/44 12081/45 12081/46 12081/47 12081/48
ELTN12081/36EA 86.9 EUR
ELTN12081/36 ELTN12081/37 ELTN12081/38 ELTN12081/39 ELTN12081/40 ELTN12081/41 ELTN12081/42 ELTN12081/43 ELTN12081/44 ELTN12081/45 ELTN12081/46 ELTN12081/47 ELTN12081/48
ESD Sicherheitsschuhe, BOA® Fit System, S3, jo_Swift BOA® Low
Schuhe und Stiefel
Dank seiner hervorragenden Ableitfähigkeit ist der Schuh für Arbeiten in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet.
  • Gepolsterte Lasche
  • Gummi/PU Sohle jo_ATHLETIC
  • Zehenkappe aus Verbundmaterial
  • BOA® Fit System
  • Lederfrei
Hydrophobe Mikrofaserkonstruktion mit Textilfutter für eine natürliche Belüftung. Ganzflächige ESD-Einlegesohle. Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle.
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A.