ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, S3, jo_Rapid Low, Jori
Lieferant: ELTEN
12021/36 12021/37 12021/38 12021/39 12021/40 12021/41 12021/42 12021/43 12021/44 12021/45 12021/46 12021/47 12021/48 12031/36 12031/37 12031/38 12031/39 12031/40 12031/41 12031/42 12031/43 12031/44 12031/45 12031/46 12031/47 12031/48
ELTN12021/36EA 64.9 EUR
ELTN12021/36 ELTN12021/37 ELTN12021/38 ELTN12021/39 ELTN12021/40 ELTN12021/41 ELTN12021/42 ELTN12021/43 ELTN12021/44 ELTN12021/45 ELTN12021/46 ELTN12021/47 ELTN12021/48 ELTN12031/36 ELTN12031/37 ELTN12031/38 ELTN12031/39 ELTN12031/40 ELTN12031/41 ELTN12031/42 ELTN12031/43 ELTN12031/44 ELTN12031/45 ELTN12031/46 ELTN12031/47 ELTN12031/48
ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, S3, jo_Rapid Low, Jori
Schuhe und Stiefel
Dank seiner hervorragenden Ableitfähigkeit ist der Schuh für Arbeiten in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet.
  • Gepolsterte Lasche
  • Gummi/PU Sohle jo_ATHLETIC
  • Gummi-Schutzkappe
  • Zehenkappe aus Verbundmaterial
  • Frei von Metall und Leder
  • In mehreren Farboptionen verfügbar
Hydrophobe Mikrofaserkonstruktion mit Textilfutter für eine natürliche Belüftung. Ganzflächige ESD-Einlegesohle. Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle.
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A.