ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, S3, jo_Speedy Low, Jori
Lieferant: ELTEN
12161/36 12161/37 12161/38 12161/39 12161/40 12161/41 12161/42 12161/43 12161/44 12161/45 12161/46 12161/47 12161/48 12151/36 12151/37 12151/38 12151/39 12151/40 12151/41 12151/42 12151/43 12151/44 12151/45 12151/46 12151/47 12151/48
ELTN12161/36EA 60.9 EUR
ELTN12161/36 ELTN12161/37 ELTN12161/38 ELTN12161/39 ELTN12161/40 ELTN12161/41 ELTN12161/42 ELTN12161/43 ELTN12161/44 ELTN12161/45 ELTN12161/46 ELTN12161/47 ELTN12161/48 ELTN12151/36 ELTN12151/37 ELTN12151/38 ELTN12151/39 ELTN12151/40 ELTN12151/41 ELTN12151/42 ELTN12151/43 ELTN12151/44 ELTN12151/45 ELTN12151/46 ELTN12151/47 ELTN12151/48
ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, S3, jo_Speedy Low, Jori
Schuhe und Stiefel
Ausgezeichneter Tragekomfort, zum Tragen in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Umgebungen geeignet.
  • Gepolsterte Lasche
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • Gummi/EVA Sohle jo_DYNAMIC
  • Gummi-Schutzkappe
  • Zehenkappe aus Verbundmaterial
Hydrophobes Textilmaterial mit Textilfutter für eine natürliche Belüftung. Ganzflächige ESD-Einlegesohle. Frei von Metall und Leder.
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A.