n-Pentan 99% (durch GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentane
5501-25EA
218.35
EUR
5501-25
5501-45
n-Pentan 99% (durch GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
n-Pentan
Bitte beachten Preserve in tight and cool conditions.
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Molekulargewicht: 72.15 g/mol Siedepunkt: 36.1 °C Schmelzpunkt: -130 Dichte: 0.63 Flammpunkt: –48 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS-Nummer: 109-66-0 UN-Nummer: 1265 ADR: 3 II Merck Index: 13,07193 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | ≥99,0% |
Water (KF) | ≤0,02% |
Titrable Acid (meq/g) | ≤0,0005 |
Residue after Evaporation | ≤0,001% |
Sulfur Compounds | ≤0,001% |
For Laboratory, Research or Manufacturing Use |