Schlauch zur Dampfsterilisation, endlos, Tyvek® 1073B PE
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BBTMGTVK04 BBTMGTVK06 BBTMGTVK09 BBTMGTVK12 BBTMGTVK14 BBTMGTVK18 BBTMGTVK24
129-3361EA 787 EUR
129-3361 129-3362 129-3363 129-3364 129-3365 129-3366 129-3368
Schlauch zur Dampfsterilisation, endlos, Tyvek® 1073B PE
Beutel Sterilisationsbeutel
Verbessern Sie die Vorbereitungszeit, Leistung, Keimbarriere und Sauberkeit Ihrer Autoklav-Peelbeutel.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Größenflexibilität und hydrophob
  • Kunststoffkern (glatte Oberfläche)
  • Ausrollen und auf die gewünschte Länge schneiden, beide Enden heiß versiegeln
  • Autoklavierbar bei 121 bis 125 °C
  • Sauberes Aufziehen, fusselfrei
  • Reiß- und stichfest
Ein deutliche Verbesserung gegenüber Dampfsterilisationsbeuteln aus Papier. Diese Tyvek®-Peelbeutel reißen oder durchstechen nicht, wie es bei Autoklavenbeuteln auf Papierbasis normalerweise der Fall ist. Das Tyvek®-Material 1073B medizinischen Grades verfügt über die höchsten Keimbarriereeigenschaften aller mit Dampfsterilisierung kompatiblen Materialien. Diese Beutel sind auch mit VHP-Dekontaminationszyklen kompatibel, die üblicherweise mit der Isolator-Technologie verwendet werden. Keine Absorption oder Adsorption von H₂O₂.
Zertifizierungen: Konformitätszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.