VWR® SAS Super Pinocchio CR Luftprobenehmer für Druckgase
Lieferant: VWR Collection
710-2151EA 10280 EUR
710-2151 710-2154 710-2152 710-2153 710-2150
VWR® SAS Super Pinocchio CR Luftprobenehmer für Druckgase
Probenehmer Luftkeimsammler
SAS Super Pinocchio CR ist ein kompakter mikrobieller Impaktions-Sammler, der entwickelt wurde, um die Qualität von Druckluft und Gasen zu testen, die in Reinräumen verwendet werden. Eine Druckluftquelle wird angeschlossen und der Durchflussmesser reguliert, um die die erforderliche Durchflussmenge zu erreichen.
  • Kompakt und voll transportabel
  • 55-mm-Abklatschplatten (RODAC) oder 90-mm-Standard-Petrischalen
  • Zu 100% aus Edelstahl
  • Vollständig autoklavierbar
  • Kalibrierter Durchflussmesser.
SAS Super Pinocchio CR Luftkeimsammler testen die mikrobiologische Qualität von Druckluft und Gasen. Der kompakte SAS Super Pinocchio CR bietet eine bequemere Möglichkeit zur Überwachung lebensfähiger Partikel in Druckluft und anderen Gasversorgungen. Es kann zur einfachen Reinigung vollständig zerlegt werden. Allerdings wird der Pinocchio CR jetzt aus Edelstahl gefertigt, um einen effektiveren Dekontaminationsprozess zu ermöglichen.
Unter Verwendung der bewährten SAS-Methode zur Probenentnahme lebensfähiger Luft sammeln die Pinocchio-Luftkeimsammler Luftproben auf Contact Slides oder 90-mm-Petrischalen. Der Luftstrom aus der Druckgasversorgung wird durch einen Durchflussmesser reguliert, bevor er durch einen herkömmlichen SAS-Probenahmekopf geleitet wird. Alle Pinocchio-Geräte bieten eine kontrollierte Methode zur Bioburden-Monitoring von Druckluft und anderen Gasen und können in ein Umweltüberwachungsprogramm aufgenommen werden.
Zertifizierungen: IQ- und OQ-Dokumentation ist verfügbar.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Eigenständiges Gerät, bestehend aus Anschlüssen, Luftströmungsmesser, Manometer, Hahn und Trichterkopf komplett mit Plattengehäuse.
Verpackung:
Bitte beachten