Tyvek® 1422A autoklavierbare Sterilisationshüllen
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
T2ASHEET06 T2ASHEET10 T2ASHEET14 T2ASHEET0303 T2ASHEET0404 T2ASHEET0606 T2ASHEET0612 T2ASHEET075075 T2ASHEET0808 T2ASHEET0909 T2ASHEET0911 T2ASHEET1212 T2ASHEET1515 T2ASHEET1818 T2ASHEET2020 T2ASHEET2424 T2ASHEET3030 T2ASHEET3636 T2ASHEET4040 T2ASHEET4080 T2ASHEET5454 T2ASHEET60140 T2ASHEET6060 T2ASHEET7272 T2ASHEET8494
129-3042EA 3380 EUR
129-3042 129-3049 129-3051 129-3039 129-3041 129-3043 129-3044 129-3045 129-3046 129-3047 129-3048 129-3050 129-3052 129-3053 129-3055 129-3056 129-2981 129-2984 129-2985 129-2986 129-2990 129-2991 129-2992 129-2993 129-2994
Tyvek® 1422A autoklavierbare Sterilisationshüllen
Sterilisationsvliese
Verbessern Sie die Keimbarriere und die Sauberkeit Ihrer Sterilisationshülle.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Autoklavierbar bei 121 bis 125 °C
  • Reiß- und stichfest, hydrophob und fusselfrei Tyvek® 1422A
Drapierbare Tyvek® 1422A-Verpackungen sind eine Verbesserung gegenüber Verpackungsmaterialien auf Zellulose- oder SMS-Basis für die Dampfsterilisation. Vermeiden Sie Zeit- und Kostenverschwendung beim Zuschneiden größerer quadratischer Sterilisationsfolien auf die gewünschte Größe. Runde Verpackungen sind eine ideale Möglichkeit, runde Öffnungen abzudecken. Sauber geschnittene runde und rechteckige/quadratische Platten werden in etikettierten, versiegelten Polybeuteln geliefert, um die Sauberkeit zu gewährleisten. Einfach mit autoklavierbaren Gummibändern befestigen.
Zertifizierungen: Konformitätszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.
Bitte beachten Hinweis: Die gezeigten Abmessungen sind B×T.