BHD Autoklavierbare Abdeckung für Stopfenschalen
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BWLNWB24 BWLNWB30 BWLNWB36 BWL2NWB36 BWLNWB48 BWL2NWB48 BWLNWB52 BWLNWB36-2PLY8 BWLNWB48NTTNSD
129-2794EA 4550 EUR
129-2794 129-2795 129-2868 129-2792 129-2869 129-2793 129-2870 KACCBWLNWB36-2PLY8 KACCBWLNWB48NTTNSD
BHD Autoklavierbare Abdeckung für Stopfenschalen
Überzüge
Sparen Sie Zeit und standardisieren Sie die Aktivitäten zum Vorbereiten der Ausrüstung für Sterilisationen. Während der Installation der Stopfenschale an Ort und Stelle belassen, um eine Kontamination mit Mikroben und Partikeln zu verhindern, und während die übrigen Aktivitäten zur Einrichtung der Füllleitung durchgeführt werden.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Reduziert Arbeitskosten
  • Individuell in Polybeutel verpackt Vereinfacht die Konformität zum SOP in Bezug auf das Einwickeln
  • Dampfsterilisationsindikator - Autoklavierbar bis zu 135 °C
  • Mit Zugband passend für viele Durchmesser
  • Reiß- und stichfestes, nicht gewebtes blaues BHD
  • Deutlich optimierter Prozess im Vergleich zum Verpacken mit Tüchern und Klebeband
Stopfenschalendeckel bieten eine praktische und zeitsparende Methode zum Verpacken von Stopfenschalen vor der Dampfsterilisation. Nach der Sterilisation und nachdem der äußere Beutel entfernt wurde, lassen Sie die Abdeckung während der Installation an Ort und Stelle, um eine Kontamination mit Mikroben und Partikeln zu verhindern. Erst entfernen, nachdem alle anderen Aktivitäten zur Einrichtung der Abfülllinie abgeschlossen sind. Da sie während des Aufbaus über der Schüssel verbleiben, minimiert ihre Verwendung das Risiko einer Kontamination durch Mikroben oder Partikel.
Zertifizierungen: Konformitätszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.