Autoklavierbare Stopfenschalendeckel, DuPont™ Tyvek®
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BWLT2A20 BWLT2A24 BWLT2A26 BWLT2A30 BWLT2A34 BWLT2A36 BWLT2A38 BWLT2A42 BWLT2A46 BWLT2A48 BWLT2A54 BWLT2A56 BWLT2A60 BWLT2A64 BWLT2A72 BWLT2A90 BWLT2A120 BWLT2A144 BWLT2A52 BWLT2A32 BWLT2A36-2PLY8
129-2880EA 4610 EUR
129-2880 129-2881 129-2882 129-2883 129-2885 129-2886 129-2887 129-2888 129-2889 129-2890 129-2892 129-2893 129-2894 129-2895 129-2896 129-2897 129-2878 129-2879 129-2891 129-2884 129-3989
Autoklavierbare Stopfenschalendeckel, DuPont™ Tyvek®
Überzüge
Sparen Sie Zeit und standardisieren Sie Aktivitäten zum Vorbereiten der Ausrüstung für Sterilisationen. Während der Installation der Stopfenschale an Ort und Stelle belassen, um eine Kontamination mit Mikroben und Partikeln zu verhindern, und während die übrigen Aktivitäten zur Einrichtung der Füllleitung durchgeführt werden.
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Reduziert die Arbeitskosten
  • Einzeln in Polybeuteln verpackt
  • Vereinfacht die Konformität beim Einhalten von SOPs
  • Dampfsterilisationsindikator - autoklavierbar bei 121 bis 125 °C
  • Elastisch, passend für verschiedene Durchmesser
  • Reiß- und durchstichfestes, hydrophobes und fusselfreies Tyvek® 1422A
Stopfenschalendeckel bieten eine praktische und zeitsparende Methode zum Verpacken von Stopfenschalen vor der Dampfsterilisation. Diese Überzüge ermöglichen eine unmittelbare Dampfdurchdringung und funktionieren am besten mit modernen Vakuum-Puls-Autoklaven, um eine ausreichende Trocknung zu erzielen.
Nach der Sterilisation und nachdem der äußere Tyvek®-Beutel entfernt wurde, lassen Sie die Abdeckung während der Installation an Ort und Stelle, um eine Kontamination mit Mikroben und Partikeln zu verhindern. Erst entfernen, nachdem alle anderen Aktivitäten zur Einrichtung der Abfülllinie abgeschlossen sind. Da sie während des Aufbaus über der Schüssel verbleiben, minimiert ihre Verwendung das Risiko einer Kontamination durch Mikroben oder Partikel.
Zertifizierungen: Konformitätszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.