Spezialbeutel, Whirl-Pak®
Lieferant: NASCO FORT ATKINSON
B01350WA B01324WA B01319WA
NASCB01350WAEA 418 EUR
NASCB01350WA 300-0667 NASCB01319WA
Spezialbeutel, Whirl-Pak®
Beutel Probenbeutel
Gemischte, reine Polyethylenfolie bietet außergewöhnliche Klarheit und überlegene Festigkeit, HACCP-, EPA-, USDA- und FDA-zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
  • Plus 1 Sterilisation, Sterilisation nach der Herstellung: Erhöhte Probenintegrität, perforierter Verschluss zur Wahrung der Sterilität
  • Für den Einsatz in Ihren Fleisch- und Geflügelbetrieben
  • Durchgehende Randversiegelung: Maximaler Schutz gegen Auslaufen
Speziell entwickelte Produkte für Fleisch- und Geflügelproben. Der Geflügel-Spülbeutel aus Polyethylen ist oben versiegelt, um die Sterilität zu wahren, und hat eine Perforation zum einfachen Öffnen. Er bietet Platz für kleine Truthähne, Hühner und anderes Geflügel ähnlicher Größe.
Legen Sie den Vogel gemäß den USDA-Anweisungen in den Beutel, geben Sie den Puffer hinzu, drehen Sie den Beutel zu und falten Sie ihn um den Vogel; drehen Sie den Vogel mit beiden Händen mehrere Male, um den Kadaver gründlich mit dem Puffer zu spülen. Entfernen Sie anschließend die Flüssigkeit und testen Sie auf E. coli. Das Set zur Probenentnahme von Schlachtkörpern enthält ein Paar sterile Polyethylenhandschuhe der Größe L (ohne Hände), 25 ml gepuffertes Peptonwasser (auf der Verpackung des Peptonwassers ist ein Verfallsdatum angegeben), einen Whirl-Pak® Speci-Sponge®-Beutel und zwei sterile Einwegschablonen, eine für Fleischschlachtkörper (10×10 cm) und eine für Geflügel (5×10 cm).
Die Einwegschablone macht eine erneute Desinfektion wiederverwendbarer Schablonen überflüssig, spart Zeit und Geld und erleichtert den Transport der Schablone zum Kadaver. Die flexiblen, schweren Papierschablonen passen sich den Konturen des Kadavers an und erleichtern so das Abwischen des erforderlichen Bereichs. Die Handschuhe und Schablonen sind zusammen in einem versiegelten Plastikbeutel verpackt, der eine Perforation zum einfachen Öffnen aufweist.
Haltbarkeit ab Sterilisationsdatum auf der Sterilitätsdokumentation: Die verfügbaren Optionen haben eine Haltbarkeit von 1 bis 5 Jahren ab dem Sterilisationsdatum, das Sie auf Ihrer Sterilitätsbestätigung finden.
Zertifizierungen: Zulassung durch USDA, FDA, EPA und HACCP. Lebensmittelecht.