Schnittfeste Handschuhe, ActivArmr® 70-761
Lieferant: Ansell
70-761/10 70-761/11 70-761/6 70-761/7 70-761/8 70-761/9
112-3741EA 22.5 EUR
112-3741 112-3742 112-3737 112-3738 112-3739 112-3740
Schnittfeste Handschuhe, ActivArmr® 70-761
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Kevlar®, Nylon und Acrylfasern bieten die optimale Kombination aus Schnittfestigkeit, Komfort und Fingerfertigkeit.
  • Verstärkter Daumenbereich mit 100 % Kevlar®
  • Hoher Schnittschutz
  • Schutz vor Hitze und leichten geschmolzenen Spritzern
  • Hervorragende Abriebfestigkeit durch exklusive Fasermischung
  • Design, das sich den natürlichen Konturen der Hand anpasst
Ideal für die Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung scharfkantiger, unregelmäßiger Metallteile, Schutz vor Hitze & kleineren Schmelzspritzern, Schweißarbeiten und Endkontrolle in der Metallverarbeitung.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX); Kat. III