VWR®, Perforierte Eurobehälter
Lieferant: VWR Collection
216-2418EA 10.6 EUR
216-2418 216-2419 216-2427 216-2428 216-2429 216-2432 216-2433 216-2434 216-2435 216-2436 216-2438 216-2437
VWR®, Perforierte Eurobehälter
Boxen Transportboxen
Diese stapelbaren Euro-Behälter aus perforiertem Kunststoff aus strapazierfähigem Polypropylen gefertigt sind für jede Branche und Anwendung geeignet. Sie bieten eine hervorragende Durchlässigkeit für Luft und Flüssigkeiten.
  • Hergestellt aus PPC (Polypropylen-Copolymer)
  • Optimale Luftzirkulation
  • Hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen
  • Ergonomische Griffe für eine effektive manuelle Handhabung
  • Geeignet für –20 bis +65 °C Lagerung
  • 100 % recycelbar
Die perforierten Eurobehälter gibt es in universellen Eurogrößen: 400×300, 600×400 oder 800×600 mm. Perfekt für die Palettierung geeignet. Sie eignen sich für alle Branchen und Anwendungen. Sie eignen sich auch für den Transport auf manuellen und automatischen Förderbandabläufen. Die Standardfarbe ist grau.
Zertifizierungen: Garantiert lebensmittelecht.
Bestellinformation: Wagen und Deckel optional erhältlich und können für das komplette Sortiment bereitgestellt werden.