Spritzenfilter, Cellulosenitrat, Puradisc™, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
10462000 10462500 10462510 10462520
514-1116EA 202 EUR
514-1116 514-1126 514-0101 514-0490
Spritzenfilter, Cellulosenitrat, Puradisc™, Whatman™
Filter Spritzenvorsatzfilter
Whatman Puradisc Spritzenfilter aus dem Hause Cytiva vereinen höchste Qualität mit Wirtschaftlichkeit. Sie eignen sich gut für die schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von Proben bis zu 100 ml.
  • Aus der Puradisc FP 30-Reihe
  • Acht verschiedene Materialoptionen
  • Auswahl an Spritzenfilterdurchmessern von 4 mm, 13 mm und 30 mm passend zum Probenvolumen
  • Verschiedene Porengrößen zum Zurückhalten einer Vielzahl an Partikeln
  • Optionale sterile Blisterpackung in medizinischer Qualität
  • Optionales Röhrchenspitzenformat zum genauen Abgeben in ein Mikrofläschchen
Puradisc-Spritzenfilter sind für eine Vielzahl von Probentypen und -anwendungen geeignet, darunter Kapillarelektrophorese, biologische Präparate, Proteinfiltration und UV-Spektroskopie-Probenvorbereitung. Verschiedene Puradisc-Membranmedien unterstützen verschiedene chemische Lösungsmittel und Verbindungen.
Puradisc ist in den folgenden Membranmaterialien erhältlich: regenerierte Cellulose (RC), Cellulosenitrat, Nylon, Polytetrafluorethylen (PTFE), Polyethersulfon (PES), Polypropylen, Polyvinylidendifluorid (PVDF) und Celluloseacetat.
Die Whatman Puradisc-Reihe von Cytiva ist ein umfassendes Spritzenfilter-Portfolio, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird. Cytiva bietet auch leistungsstarke GD/X-Spritzenfilter mit einem mehrschichtigen Glasfaser-Vorfilter zum Filtern größerer Volumina schwerer zu filternder Proben an.
Cellulosenitratmembranen haben eine hohe mechanische Festigkeit, hohe Flexibilität, hohe Durchflussraten und geringe Extrahierungsmengen. Diese Eigenschaften machen die Membran zu einer guten Wahl für Anwendungen zur Spurenelementanalyse. Sie weisen jedoch auch eine hohe Proteinbindung auf und sind daher für Anwendungen zur Proteinrückgewinnung ungeeignet.