Spritzenfilter, RC, Puradisc™, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
6757-2504 6756-2504 6757-2502 6756-2502 6757-1304 6756-1304 6757-1302 6758-2504 6758-2502 6758-1304 6758-1302
514-1211EA 426 EUR
514-1211 514-1212 514-1213 514-1214 514-1215 514-1216 514-1217 514-1342 WHAT6758-2502 WHAT6758-1304 WHAT6758-1302
Spritzenfilter, RC, Puradisc™, Whatman™
Filter Spritzenvorsatzfilter
Whatman Puradisc-Spritzenfilter mit RC-Membran sind eine ausgezeichnete Wahl für alle Anwendungen, die eine chemisch beständige, hydrophile Membran mit geringer Proteinbindung erfordern. Dieser Filter kann sowohl für wässrige als auch für aggressive organische Lösungsmittel verwendet werden.
  • Membranen aus regenerierter Cellulose weisen geringe Extrahierungs- und Proteinbindung auf
  • Das praktische Spritzenformat rationalisiert den Filtrationsablauf und spart Zeit
  • Die robuste, heißgeschweißte Konstruktion ist autoklavierbar
  • Spritzenfilterdurchmesser 13 oder 25 mm; Porengrößen 0,2 oder 0,45 μm
  • Einlass: Luer-Lock-Buchse (FLL); Auslass: Slip-Luer-Stecker (ML)
  • Integritätstestbares BP oder WBT („in situ“)
Whatman Puradisc RC-Spritzenfilter ermöglichen eine schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von Lösungsmitteln, Chemikalien, wässrigen und nicht wässrigen Lösungen und Proben bis zu 100 ml. Sie bestehen aus einer Membran aus regenerierter Cellulose (RC) in einem ultraschallverschweißten Gehäuse aus Polypropylen (PP). Diese robusten, hydrophilen Spritzenfilter halten aggressiven organischen Lösungsmitteln stand und bieten gleichzeitig eine kostengünstige Lösung für eine schnelle Filtration in Laboren mit hohem Durchsatz.
Whatman Puradisc ist ein umfassendes Spritzenfilterportfolio, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird, darunter Kapillarelektrophorese, biologische Präparate, Proteinfiltration und Probenvorbereitung für UV-Spektroskopie. Whatman Puradisc-Spritzenfilter vereinen Premiumqualität mit Kosteneffizienz und sind ideal für eine schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von Proben bis zu 100 ml.
Puradisc-Filter sind in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen sowie in 11 verschiedenen Materialoptionen erhältlich, um verschiedene chemische Lösungsmittel, Verbindungen und Probentypen zu unterstützen. Zusätzliche Optionen umfassen sterile Blisterpackungen in medizinischer Qualität und ein Röhrchenspitzenformat für die genaue Abgabe in ein Mikrofläschchen.
Whatman bietet auch Hochleistungs-GD/X-Spritzenfilter mit einem mehrschichtigen Glasfaser-Vorfilter für „schwer zu filternde“ Proben an.