Spritzenfilter, Glasmikrofaser, Puradisc™, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
6783-2510 6783-2520 6820-1316 6821-1310 6822-1312 6823-1327 6825-1307 6825-2517 6825-2527 6787-2520 6792-2510 6806-1316 6818-1304
516-1441EA 352 EUR
516-1441 516-1442 514-0524 516-0928 514-0525 514-0526 514-0527 516-1451 516-1452 514-0235 514-0238 516-0926 516-0927
Spritzenfilter, Glasmikrofaser, Puradisc™, Whatman™
Filter Spritzenvorsatzfilter
Whatman Puradisc Spritzenfilter aus dem Hause Cytiva vereinen höchste Qualität mit Wirtschaftlichkeit. Sie eignen sich gut für die schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von Proben bis zu 100 ml.
  • Acht verschiedene Materialoptionen
  • Je nach Probenvolumen stehen Spritzenfilterdurchmesser von 4 mm, 13 mm und 30 mm zur Auswahl
  • Verschiedene Porengrößen zum Zurückhalten einer Vielzahl von Partikeln
  • Optional sterile Blisterverpackung in medizinischer Qualität
  • Optionales Rohrspitzenformat für präzises Dosieren in ein Mikrofläschchen
  • Nach Gebrauch recycelbar
Puradisc-Spritzenfilter sind für eine Vielzahl von Probentypen und -anwendungen geeignet, darunter Kapillarelektrophorese, biologische Präparate, Proteinfiltration und UV-Spektroskopie-Probenvorbereitung. Verschiedene Puradisc-Membranmedien unterstützen verschiedene chemische Lösungsmittel und Verbindungen.
Puradisc ist in den folgenden Membranmaterialien erhältlich: regenerierte Cellulose (RC), Cellulosenitrat, Nylon, Polytetrafluorethylen (PTFE), Polyethersulfon (PES), Polypropylen, Polyvinylidendifluorid (PVDF) und Celluloseacetat.
Die Whatman Puradisc-Reihe von Cytiva ist ein umfassendes Spritzenfilter-Portfolio, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird. Cytiva bietet auch leistungsstarke GD/X-Spritzenfilter mit einem mehrschichtigen Glasfaser-Vorfilter zum Filtern größerer Volumina schwerer zu filternder Proben an.
Glasmikrofaser ist hydrophil und weist eine ausgezeichnete Verträglichkeit mit organischen Lösungsmitteln und starken Säuren (außer Flusssäure) und Basen auf. Es handelt sich jedoch nicht um eine Mikroporenmembran und daher ist die Rückhalteeffizienz etwas weniger genau als bei Polymermembranen. GMF kann auch extrahierbare Stoffe enthalten, die die Ionen- und Metallanalyse beeinträchtigen.