Spritzenfilter, PTFE, Puradisc™, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
6775-1304 6783-0402 6783-0404 6783-1302 6783-1304 6784-0402 6784-0404 6784-1301 6784-1302 6784-1304 6784-1310 6784-2501 6784-2502 6784-2504 6784-2510 6785-2502 6785-2504 10462300 6784-1350 6798-2504 6766-1302 6766-1304 6798-2501 6798-2502 6798-2510
514-0498EA 173 EUR
514-0498 516-1153 516-1155 514-0512 514-0513 516-1152 516-1154 516-1251 516-1252 516-1254 516-1257 514-8023 514-8024 514-8025 514-8026 514-8027 514-8028 514-1101 516-0435 514-0246 516-0920 516-0921 514-0244 514-0245 514-0247
Spritzenfilter, PTFE, Puradisc™, Whatman™
Filter Spritzenvorsatzfilter
Whatman Puradisc Spritzenfilter aus dem Hause Cytiva vereinen höchste Qualität mit Wirtschaftlichkeit. Sie eignen sich gut für die schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von Proben bis zu 100 ml.
  • Acht verschiedene Materialoptionen
  • Je nach Probenvolumen stehen Spritzenfilterdurchmesser von 4 mm, 13 mm und 30 mm zur Auswahl
  • Verschiedene Porengrößen zum Zurückhalten einer Vielzahl von Partikeln
  • Optional sterile Blisterverpackung in medizinischer Qualität
  • Optionales Rohrspitzenformat für präzises Dosieren in ein Mikrofläschchen
  • Nach Gebrauch recycelbar
Puradisc-Spritzenfilter sind für eine Vielzahl von Probentypen und -anwendungen geeignet, darunter Kapillarelektrophorese, biologische Präparate, Proteinfiltration und UV-Spektroskopie-Probenvorbereitung. Verschiedene Puradisc-Membranmedien unterstützen verschiedene chemische Lösungsmittel und Verbindungen.
Puradisc ist in den folgenden Membranmaterialien erhältlich: regenerierte Cellulose (RC), Cellulosenitrat, Nylon, Polytetrafluorethylen (PTFE), Polyethersulfon (PES), Polypropylen, Polyvinylidendifluorid (PVDF) und Celluloseacetat.
Die Whatman Puradisc-Reihe von Cytiva ist ein umfassendes Spritzenfilter-Portfolio, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird. Cytiva bietet auch leistungsstarke GD/X-Spritzenfilter mit einem mehrschichtigen Glasfaser-Vorfilter zum Filtern größerer Volumina schwerer zu filternder Proben an.
Der Puradisc PTFE-Spritzenfilter von Cytiva ist eine chemisch stabile und inerte hydrophobe Membran. Es weist eine geringe Proteinbindung auf und seine Hauptanwendung ist die Filtration nichtwässriger Proben. Vor dem Filtrieren wässriger Proben muss die Membran mit einem wassermischbaren organischen Lösungsmittel vorbenetzt werden.