Anodisc-Kreisscheibe mit Supportring, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
6809-5002 6809-5012 6809-5022 6809-6002 6809-6012 6809-6022
514-0516EA 1050 EUR
514-0516 514-0517 514-0518 514-0519 514-0597 514-0520
Anodisc-Kreisscheibe mit Supportring, Whatman™
Filter Membranfilter
Anopore-anorganische Membranen (Anodisc), Kreise, mit Stützring.
  • Hohe Porendichte und enge Porengrößenverteilung ergeben eine äußerst präzise Membran
  • Die breite Lösungsmittelkompatibilität reduziert die Notwendigkeit, eine Vielzahl von Membranen im Labor vorrätig zu haben
  • Der Verzicht auf Zusatzstoffe im Herstellungsprozess gewährleistet minimale Extrahierbare und keine Probenkontamination
  • Die extrem geringe Proteinbindung minimiert den Probenverlust
  • Im nassen Zustand praktisch transparent, eignet sie sich sehr gut für mikroskopische Untersuchungen
Die anorganische Anopore-Membran (Anodisc) eignet sich gut für eine breite Palette von Laborfiltrationsanwendungen. Dieses neuartige Material hat eine präzise, ​​nicht verformbare Wabenporenstruktur ohne seitliche Überkreuzungen zwischen einzelnen Poren, die genau mit dem angegebenen Cut-off filtert und keine größeren Partikel durch die Membran passieren lässt. Die anorganische Anopore-Membran besteht aus einer hochreinen Aluminiummatrix, die elektrochemisch hergestellt wird. Die Membran weist außerdem eine geringe Proteinbindung auf, hat minimale Autofluoreszenz, ist ungiftig und unterstützt das Zellwachstum.
Die präzise Porenstruktur und die enge Porengrößenverteilung der Anopore-Membran gewährleisten eine hohe Partikelentfernungseffizienz. Mikroorganismen und Partikelmaterial werden auf der Oberfläche der Membran eingefangen und anschließend durch Licht- oder Elektronenmikroskopie analysiert. Im nassen Zustand ist die Membran praktisch transparent, was bedeutet, dass zurückgehaltene Partikel vor der mikroskopischen Untersuchung nicht auf eine andere Oberfläche übertragen werden müssen.
Die Membran ist hydrophil und mit den meisten Lösungsmitteln und wässrigen Materialien kompatibel. Im Herstellungsprozess werden keine Monomere, Weichmacher, Klebstoffe, Tenside oder Netzmittel verwendet, was eine Probenkontamination ausschließt und eine geringe Proteinbindung und einen minimalen Probenverlust gewährleistet.
Die Anopore-Membran wird in Form von Anodisc-Membranfiltern geliefert. Die Membran wird für eine einfache Handhabung peripher an einen PP-Ring gebunden (mit Ausnahme der Membran mit 13 mm Durchmesser) und eignet sich sowohl für die Vakuum- als auch die Druckfiltration.
Bestellinformation: Anopore ist in 3 nominalen Porengrößen erhältlich: 0.02 µm, 0.1 µm und 0.2 µm und in 3 Durchmessern: 13 mm, 25 mm und 47 mm.