Mehrzweckhandschuhe, Perfect Poly® Skin
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
2400260/10 2400260/7 2400260/8 2400260/9
112-1648EA 26.5 EUR
112-1648 112-1649 112-1650 112-1651
Mehrzweckhandschuhe, Perfect Poly® Skin
Handschuhe
Das mit Polyurethan beschichtete Polyamid bietet eine ausgezeichnete Abrieb- und Reißbeständigkeit. Das fusselfreie Polyamid ist für Präzisionsarbeiten geeignet. Die belüftete Rückseite und ultraleichte Beschichtung bieten eine optimale Atmungsaktivität.
  • Maximaler Tragekomfort und zusätzliche Festigkeit
  • Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit einem hervorragenden Tastgefühl
  • Die ultradichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine optimale Stabilität, begrenzt das Eindringen von Schmutz und garantiert ein gutes Tastempfinden
  • Handschuh garantiert silikonfrei zur Verwendung in Lackierbereichen
  • Aufgrund der blauen Farbe und der grauen Beschichtung ist der Handschuh weniger schmutzempfindlich und weist daher eine längere Haltbarkeit auf
Ideal für den Umgang mit feinen Teilchen in trockenen, leicht öligen oder verschmutzten Umgebungen.
Gauge: 15
Colour: blue/grey
EN 388 (2121), Cat. III
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2110X), Kat. II