Hocheffiziente GC-Säulen
Lieferant: VARIAN
CP5800 CP7802 CP9033 CP7687 CP740510 CP8931 CP915429 CP9231
VARICP5800EA 668 EUR
VARICP5800 VARICP7802 VARICP9033 VARICP7687 VARICP740510 VARICP8931 VARICP915429 VARICP9231
Hocheffiziente GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Hocheffiziente Säulen mit 0,15 und 0,18 mm Innendurchmesser sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, den Probendurchsatz mit vorhandenen GC- oder GC/MS-Instrumenten zu erhöhen.
  • Erhöhen Sie den Probendurchsatz und die Produktivität bei gleichbleibender Auflösung
  • Reduzieren Sie den Trägergasverbrauch und die Kosten pro Analyse
  • Arbeitet mit He- oder H₂-Trägergas
  • Verfügbar in mehr als 20 stationären Phasen
Diese hochmoderne Säulentechnologie ist ideal für Anwendungen, die schnellere Laufzeiten erfordern, wie z. B. Hochdurchsatz-Screening, schnelle Prozessüberwachung und schnelle Methodenentwicklung. Hocheffiziente GC-Säulen von Agilent können die Probenlaufzeit um 50% oder mehr reduzieren, ohne die Auflösung zu beeinträchtigen.