VWR®, Leitfähigkeitsstandards, Referenzmaterialien (CRM) zur primären Kalibrierung von Leitfähigkeitsmessgeräten
Lieferant: VWR Chemicals
89001.230EA 121 EUR
89001.230 89002.270 89003.270 89005.270 89006.270 89007.270 89008.270 89009.270 89010.270 89011.270 89012.270 89013.270 89014.270 89015.270 89019.270 89020.270 89021.270 89023.270 89026.270 89027.270 89028.270 89029.270 89030.270 89031.270
VWR®, Leitfähigkeitsstandards, Referenzmaterialien (CRM) zur primären Kalibrierung von Leitfähigkeitsmessgeräten
Standards Leitfähigkeits-Standards
Avantor Chemicals bietet ein umfassendes Sortiment von Leitfähigkeitsstandards als zertifizierte Referenzmaterialien, deren primäre Verwendung zur Kalibrierung von Leitfähigkeitsmessgeräten dient.
  • Zugelassen gem. ISO 17025/ ISO 17034
  • Rückführbar auf NIST
  • CoA inklusive Temperaturkorrektur-Tabelle
Vorgesehene Verwendungen
- Kalibrierung, Eignung und Überwachung von Instrumenten zur Messung der Leitfähigkeit
- Validierung analytischer Methoden
- Aufbereitung von Arbeitsreferenzproben
- Nachweisgrenzen und Linearitätsstudien
Diese Standards werden, sofern nicht anders angegeben, durch das Auflösen von Kaliumchlorid (KCl) in 18 MOhm Deionat hergestellt, ansonsten durch einen 0,22 um-Filter im Gleichgewicht mit atmosphärischem Kohlendioxid filtriert. Der zertifizierte Wert und die erweiterte Unsicherheit erhält man durch die Kalibrierung des Leitfähigkeitsmessers gemäß ISO/IEC 17025. Homogenitäts- und Stabilitätsstudien werden gemäß den Anforderungen von ISO 17034 und ISO Guide 35 durchgeführt. Alle Leitfähigkeitsstandards sind auf SI (NIST) rückführbar.