Ultra-Tiefkühlschrank −86°C, Twin Guard™ Series, PHCbi
Lieferant: PHC Corporation
MDF-DU702VX-PE MDF-DU502VX-PE
471-1199EA 32790 EUR
471-1199 471-1200
Ultra-Tiefkühlschrank −86°C, Twin Guard™ Series, PHCbi
Gefriergeräte Ultratiefkühlgeräte
Diese Ultra-Tiefkühlschränke sind mit dem innovativen und zuverlässigen Kühlsystem 'Dual Cooling' ausgestattet. Zwei Kompressoren werden einzeln geregelt und liefern eine sehr stabile Temperatur von −86 °C. Falls ein Kreislauf ausfällt, hält der andere den Gefrierschrank bei einer Temperatur von etwa −70 °C, wodurch die Proben erhalten werden können, bis eine Wartung durchgeführt wurde. Sie sind besonders für die Aufbewahrung von wertvollen biologischen Produkten bei −86 °C geeignet.
  • Refrigeration system 'Dual Cooling' with non-CFC refrigerants
  • Insulation VIP PLUS™ (PUF/VIP Plus upright: 80 mm, chest: PUF/VIP Plus 70/135) performance by vacuum panels with a storage capacity increased by 30% for the same footprint of freezers with standard insulation
  • Condenser unfiltered, more reliable and maintenance free
  • Operation in ECO mode with reduced consumption by 15%; microprocessor control of the state of charge of the freezer, optimising the operation of two compressors while protecting the samples
  • Intelligent interface with control panel at eye level, recording the latest data that can be transferred to a PC via an optional interface
Three passages wall Ø17 mm
Contact for remote alarm
Door handle with lock
With 4 castors (2 leveling feet) for upright models, 6 castors (3 leveling feet) for chest models
Temperaturbereich: –50 bis –86 °C