Restriction enzymes, rTaqPDNA
Lieferant: Apollo Scientific
BITP3205-250U BITP3205-750U
APOSBITP3205-250UEA 158 EUR
APOSBITP3205-250U APOSBITP3205-750U
Restriction enzymes, rTaqPDNA
Nukleinsäure-Reagenzien Enzyme und Kits für Endpunkt-PCR
Recombinant Taq plus DNA polymerase produced in E.coli 5 U/µl.