Ethanol vergällt, EMSURE® zur Analyse (vergällt mit 1% MEK, 1% IPA und 10 ppm Bitrex®)
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol denatured
1.03771.2500 1.03771.5011 1.03771.9180
1.03771.2500EA 92.5 EUR
1.03771.2500 1.03771.5011 1.03771.9180
Ethanol vergällt, EMSURE® zur Analyse (vergällt mit 1% MEK, 1% IPA und 10 ppm Bitrex®)
Ethanol vergällt
Bitrex = Denatonium benzoate
Formel: H₃CCH₂OH
Dichte: 0.79 g/cm³(20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
MDL Number: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
UN-Nummer: 1170
ADR: 3,II