GC-Säulen, DB-35ms, J&W
Lieferant: Agilent
123-3812 123-3832E 128-3822E 122-3832E 121-3822 122-3832LTM
HEWL123-3812EA 0 EUR
HEWL123-3812 HEWL123-3832E HEWL128-3822E HEWL122-3832E HEWL121-3822 HEWL122-3832LTM
GC-Säulen, DB-35ms, J&W
Chromatographiesäulen
DB-35ms bietet hervorragende Inertheit für aktive Verbindungen und weist gleichzeitig sehr geringe Blutungseigenschaften auf. Sie sind ideal für Bestätigungsanalysen.
  • Praktisch gleichwertig mit (35 % Phenyl) Methylpolysiloxan
  • Mittlere Polarität mit sehr geringen Blutungseigenschaften, ideal für GC/MS
  • Erweiterte Temperaturgrenze von 340/360 °C
  • Hervorragende Inertheit für aktive Verbindungen
  • Ideal für Bestätigungsanalysen
J&W DB-35ms ist präzisionsgefertigt, um in einer Reihe von GCMS-Anwendungen, insbesondere bei Bestätigungsanalysen, eine hervorragende Leistung zu liefern. Diese Säulen mit mittlerer Polarität arbeiten über einen erweiterten Temperaturbereich von bis zu 340/360 °C. Die gebundenen und vernetzten DB-35ms-Säulen weisen außerdem sehr geringe Blutungseigenschaften und hervorragende Inertheit auf und sind daher besonders für die Analyse aktiver Verbindungen geeignet.