VWR®, Magnetrührer mit Heizplatte, neue Advanced Serie
Lieferant: VWR Collection
442-1268EA 791 EUR
442-1268 442-1270 442-1265 442-1274
VWR®, Magnetrührer mit Heizplatte, neue Advanced Serie
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
VWR® Advanced Magnetrührer mit Heizplatte wurden entwickelt, um genaue und wiederholbare Ergebnisse in allen Forschungs-, akademischen - und industriellen Anwendungen zu liefern. Mit Temperaturbereichen bis 500 °C und Rührgeschwindigkeiten bis 1600 U/min bieten diese VWR®-Magnetrührer ein einwandfreies Mischen und eine hervorragende Temperaturkontrolle. In drei Größen und einer Auswahl von zwei Heizplattenmaterialien verfügbar.
  • Ausgezeichnete Temperaturgleichmäßigkeit und kraftvolles Rühren
  • Großes, gut lesbares LCD-Display zeigt Temperaturen und Geschwindigkeiten an
  • Branchenführende Sicherheitsfunktionen
  • Cool Touch mit chemikalienbeständigem Gehäuse
  • Fünf Jahre Garantie
Diese mikroprozessorgesteuerten Geräte verfügen über ein nach vorne gerichtetes Bedienfeld mit einem leicht lesbaren LCD, das Temperatureinstellungen, Geschwindigkeitseinstellungen und intuitive Symbole anzeigt.
Diese Rührer sind mit Heizplatten aus Keramik oder Aluminium erhältlich. Reflektierende, weiße Keramikplatten sind chemikalienbeständig und leicht zu reinigen. Haltbare Aluminiumoberseiten brechen oder splittern nicht und bieten eine gleichmäßigere Heizoberfläche. Ein integrierter Speicherabruf liefert dem Benutzer die zuletzt eingestellte Temperatur, selbst nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde. Als zusätzliche Sicherheit warnt während der Benutzung der Kochplatte eine große Warnleuchte mit Hitze-Symbol. Diese leuchtet so lange, bis die Platte kälter als 40 °C ist. Die Geräte sind mit redundanten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die das Gerät im Falle einer Fehlfunktion des Heizgeräts abschalten.
Eine verbesserte Elektronik regelt die robuste Heizung, die Proben schnell und effizient auf die gewünschte Temperatur bringt. Das flache Design nutzt wenig Platz auf dem Arbeitstisch und ermöglicht die Verwendung in einer Abzugshaube. Das Gerätegehäuse besteht aus einem hitze- und chemikalienbeständigen Polymer, das sich während des Betriebs kühl anfühlt. Das flüssigketisabweisende Design leitet Flüssigkeiten im Falle von Verschüttungen von den internen Komponenten weg.
Die entsprechenden Heizplatten (nur Heizen 442-1269) oder Magnetrührer (nur Rühren 442-1310) sind ebenfalls erhältlich.
Zertifizierungen: RoHS konform. TÜV gelistet.
Lieferumfang: Die Geräte werden mit einem 234 cm langen dreiadrigen Kabel und Stecker geliefert. Heizplattengeräte sind mit einem 3,8 cm PTFE-beschichteten Magnetrührstäbchen ausgestattet.