4,4,4-Trifluoro-3-methyl-3-trimethylsilyloxybutan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC50974-1G
PC50974-250MG
APOSPC50974-1GEA
522
EUR
APOSPC50974-1G
APOSPC50974-250MG
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-3-trimethylsilyloxybutan-2-one
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-3-trimethylsilyloxybutan-2-one
Formel:
C₈H₁₅F₃O₂Si Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32693997 CAS-Nummer: 2649323-00-0 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |