[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR475196-1G
OR475196-250MG
APOSOR475196-1GEA
655
EUR
APOSOR475196-1G
APOSOR475196-250MG
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Formel:
C₈H₁₃N₃.₂ClH Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
2514953-01-4 |