9-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)adenine (FANA-A) ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BIMN2021-250MG BIMN2021-500MG
APOSBIMN2021-250MGEA 514 EUR
APOSBIMN2021-250MG APOSBIMN2021-500MG
9-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)adenine (FANA-A) ≥98%
9-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)adenine (FANA-A)
Formel: C₁₀H₁₂FN₅O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12911815
CAS-Nummer: 20227-41-2