Benzyl 3-O-allyl-2-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
BICL5020-100MG
BICL5020-250MG
BICL5020-500MG
APOSBICL5020-100MGEA
219
EUR
APOSBICL5020-100MG
APOSBICL5020-250MG
APOSBICL5020-500MG
Benzyl 3-O-allyl-2-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Benzyl 3-O-allyl-2-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Formel:
C30H32O6 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
103188-94-9 |