Calcein
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Oftasceina, Fluorescein Complexon, Oftasceinum, 2,7-Bis[bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, Oftasceine, 2,2',2'',2'''-(((3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-2',7'-diyl)bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Fluorexon, Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, NSC 298193
BIB1007-1G
BIB1007-5G
APOSBIB1007-1GEA
58
EUR
APOSBIB1007-1G
APOSBIB1007-5G
Calcein
Calcein
Formel:
C₃₀H₂₆N₂O₁₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005049 CAS-Nummer: 154071-48-4 |