β-Nicotinamide adenine dinucleotide ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB3011-1G BIB3011-5G
APOSBIB3011-1GEA 21.9 EUR
APOSBIB3011-1G APOSBIB3011-5G
β-Nicotinamide adenine dinucleotide ≥97%
β-Nicotinamide adenine dinucleotide
Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00036253
CAS-Nummer: 53-84-9