Wellschlauchkupplung, b.safe
Lieferant: Bohlender
M514-03 M514-05
590-0199EA 41.9 EUR
590-0199 590-0200
Wellschlauchkupplung, b.safe
Fittings und Verbinder
Dreiteilige Kupplung bestehend aus Kupplung, Sicherungsmutter aus PP und Klemmring aus FEP.
Zur Verbindung von hartwandigen Wellschläuchen mit dem Schlauchanschluss (Gewinde NPT 1/8“) auf b.safe Waste Caps. Sicherungsmutter mit ergonomischen Griffflächen, zusätzliche Griffmulden mit SW10 an der Kupplung.
  • Die perfekte Alternative zu Schlauchverbindern
  • Speziell für Wellschläuche
  • Mit Sicherungsmutter und Klemmring
  • Dichtet zuverlässig den flexiblen Wellschlauch Ihrer HPLC
Wählen Sie die b.safe Wellschlauchkupplung passend zu den Schläuchen Ihrer HPLC aus.
Geräten von Agilent Technologies haben zum Beispiel Wellschläuche mit Innen- Ø 6,5 mm. Geräte von Thermo Scientific haben Wellschläuche mit Innen- Ø 8,5 mm.