VWR® Maximum, Schnittfeste Handschuhe
Lieferant: VWR Collection
112-5691EA 74.4 EUR
112-5691 112-5692 112-5693 112-5694 112-5695 112-5696
VWR® Maximum, Schnittfeste Handschuhe
Handschuhe
Dieser VWR®-Handschuh mit Polyurethan-Beschichtung bietet einen hervorragenden Schnittschutz für Anwendungen, bei denen ein hohes Schnittrisiko besteht.
  • Nylon/Spandex/Polyester-Gemisch
  • Polyurethan (PU)-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Grauer Strickhandschuh mit grauer Beschichtung
Ideal für die Handhabung von Gegenständen oder Werkzeugen mit hohem Schnittrisiko, z. B. bei der Handhabung von Stahl oder Glas, bei der Montage, bei Wartungsarbeiten und Hausmeisteranwendungen.
Zertifizierungen: Gemäß Vorgaben EN 388:2016 (4X42E). Zertifiziert durch OKEO-TEX gemäß Standard 100, der bescheinigt, dass bei der Herstellung dieser Produkte keine schädlichen Substanzen verwendet werden.